missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

clikeco Bidons de stockage de liquide

Le service lié au produit comprend : La mise en place des contenants, la collecte et le remplacement de ces derniers, le traitement de vos déchets par des filières agréées, la gestion de vos documents réglementaires et la délivrance de labels certifiant votre démarche engagée.

Marque:  clikeco XXX34

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12580177

  • 167.00€ / 1 pièce

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Équipé d'un bouchon hermétique pour une meilleure gestion des risques
  • Léger et compact, déplacez-le facilement
  • Dispose d'une poignée pour une meilleure prise
  • Blanc et transparent, suivez aisément le niveau de remplissage
  • Conçu en PEHD, un matériau résistant, recyclable et inodore
  • Facilement identifiable grâce au logo clikeco apposé dessus
  • Possibilité de le déposer sur le Thémis, pour une visibilité accrue et un tri fait à la source
  • Conforme à la réglementation en vigueur

Le service lié au produit comprend :

  1. L'étude de vos besoins
  2. La mise à disposition des contenants
  3. La collecte et le remplacement des contenants
  4. L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
  5. L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
  6. La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement
Spécification

Spécification

UN certified
2.2 gal.
White
Retention Tank (XXX41), Sorting Support (XXX39)
Bidons de stockage
8.33 L
Liquide toxique ou réactif
0.4 kg
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
clikeco Bidons de stockage de liquide > Capacité : 10 L ; à utiliser avec : Liquide toxique ou réactif

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis