Learn More
IKA™ Tubes DT-20 avec élément rotor-stator
Comprend un tube, un dispositif de dispersion et un couvercle. Les tubes IKA™ DT-20 avec élément rotor-stator sont utilisés pour la dispersion, l’homogénéisation et les suspensions avec des capacités allant de 5 à 15 ml.
Marque:  IKA™ 0003703100
Code produit. 10763304
  • 237.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Composants : Tube, dispositif de dispersion, couvercle
Volume : 5 à 15 ml
Application : Dispersion, homogénéisation, suspensions
Des quantités de milieux supplémentaires peuvent être ajoutées pendant l’échantillonnage
Emballage : 25 unités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube DT-20
Dispersion, homogénéisation, suspensions
25 Paquets
5 à 15 ml
DT-20
Nom du produit
IKA™ Tubes DT-20 avec élément rotor-stator > Capacité : 5 à 15 ml