Learn More
Motic™ Microscope BA410E
Conçu pour de nombreuses disciplines, y compris les applications éducatives, cliniques et de recherche. Le microscope Motic™ BA410E offre une qualité professionnelle avec un large complément d’accessoires.
Marque: Motic™ 1100100403061
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Optique à l’infini CCIS™.
- Tube d’observation de type Siedentopf, phototube 30°, F.N. 22
- Distance interpupillaire de 48 à 75 mm.
- Oculaires : avec anneau oculaire haut N-WF10X / 22 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires.
- Tourelle sextuple inversée.
- Objectifs CCIS EC-H Plan 4X, 10X, 40X-S, 100X-S-Oil.
- Platine mécanique sans rack, coaxiale basse avec insert en céramique (commande à droite).
- Condenseur pivotant Achromat, N.A. 0,90/0,13, avec diaphragme à iris.
- Illumination de Koehler halogène quartz 12 V/50 W ou 12 V/100 W avec boîtier pour lampe externe et contrôle de l’intensité.
- Fonction d’arrêt automatique et de mémoire lumineuse lors du changement de grossissement.
- Alimentation électrique universelle, 100-240 V (CE).
- Comprend : filtre bleu de 45 mm, huile d’immersion (5 ml), cordon d’alimentation, clé Allen hexagonale, housse de protection en vinyle, repose-bras, fusible de rechange.
- Disponible en option : contraste de phase (Ph 1,2,3), DF 10 x 40 x, polarisation, objectifs Plan fluor, épifluorescence, système de visualisation multi-têtes.
Spécification
Condenseur pivotant achromatique N.A. 0,90/0,13 avec diaphragme à iris. | |
Halogène Koehler à quartz avec boîtier pour lampe externe et contrôle de l’intensité 12 V/100 W | |
Plan EC-H du CCIS | |
Filtre bleu de 45 mm (DE), huile d’immersion (5 ml), cordon d’alimentation, clé Allen hexagonale, housse de protection en vinyle, repose-bras, fusible de rechange | |
100/240 V (CE) |
Anneau oculaire haut N-WF 10x/22 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires | |
4X, 10X, 40XS, 100XS (huile) | |
Microscope binoculaire | |
Tourelle sextuple inversée. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Motic™ Microscope BA410E > Binoculaire, type d’éclairage : 12 V / 100 W
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu