Learn More
OHAUS™ Agitateur à plaque chauffante Guardian 3000™
Les agitateurs à plaque chauffante OHAUS Guardian 3000™ sont conçus pour chauffer et agiter en économisant les coûts dans tous les laboratoires.
Marque: OHAUS™ 30680280
492.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24301" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Une sécurité de pointe à des prix abordables. Les dispositifs Guardian 3000 offrent une sécurité, un chauffage contrôlé et une agitation puissante pour un usage général en laboratoire, le tout à un prix compétitif.
- SafetyHeat™ protège le laboratoire. Un système de détection précoce à la pointe de l’industrie utilise deux commandes de sécurité indépendantes pour surveiller l’électronique et arrêter le chauffage avant qu’une condition de surchauffe apparaisse.
- Conçu pour durer - le boîtier métallique robuste est conçu pour résister aux déversements, ce qui lui confère une longue durée de vie dans le laboratoire, dans des conditions difficiles. La plaque supérieure en céramique lisse et résistante aux produits chimiques est facile à nettoyer.
Spécification
Céramique | |
102,0 mm | |
Boîtier métallique durable, panneau avant en PET, boutons de commande, interrupteur marche/arrêt pour la déconnexion du chauffage, support de tige intégré, plaques supérieures en céramique ou en acier inoxydable à revêtement céramique faciles à nettoyer | |
220 V à 240 V, 4 A 50/60 Hz | |
E-G31HS04C | |
110,0 mm | |
41°F à 104°F, HR 80 %, sans condensation | |
4,3 in | |
163,0 mm | |
264,0 mm | |
550,0 W | |
2,5 kg | |
264,0 x 163,0 x 110,0 mm | |
Écran LCD rétroéclairé personnalisé |
220/240 V | |
80 à 1600 tr/min | |
3,300 kg | |
Numérique | |
10,4 in | |
5°C à 40°C, HR 80 %, sans condensation | |
Température ambiante + 5°C jusqu’à 500°C | |
50/60 Hz | |
4 A | |
6,4 in | |
5,5 lb | |
Agitateur à plaque chauffante | |
TUV |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.