Learn More
Abeba™ Chaussures 2232 Protektor Line
La structure supérieure en cuir comprend un matériau réfléchissant.
Marque:  Abeba™ 2232/36
Code produit. 15608037
  • 98.65€ / 1 paire
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Cuir lisse
  • Noir
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire résistant à la pénétration d’acier
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Antistatiques
  • Doublure en cuir
  • Double attache velcro
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Cuir
Antidérapant
2232
Noir
36
Polyuréthane
Acier
Nom du produit
Abeba™ Chaussures 2232 Protektor Line > Taille : 36