Learn More
Abeba™ Chaussures 2232 Protektor Line
La structure supérieure en cuir comprend un matériau réfléchissant.
86.81€ - 98.65€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Polyuréthane |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15608037
|
Abeba™
2232/36 |
36 |
98.65€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15618037
|
Abeba™
2232/37 |
37 |
98.65€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15628037
|
Abeba™
2232/38 |
38 |
98.65€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15638037
|
Abeba™
2232/39 |
39 |
98.65€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15648037
|
Abeba™
2232/40 |
40 |
98.65€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15658037
|
Abeba™
2232/41 |
41 |
98.65€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15668037
|
Abeba™
2232/42 |
42 |
98.65€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15678037
|
Abeba™
2232/43 |
43 |
98.65€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15688037
|
Abeba™
2232/44 |
44 |
98.65€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15698037
|
Abeba™
2232/45 |
45 | N/A | N/A | N/A | |||||
15608047
|
Abeba™
2232/46 |
46 |
98.65€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15618047
|
Abeba™
2232/47 |
47 |
98.65€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15628047
|
Abeba™
2232/48 |
48 |
98.65€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Cuir lisse
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire résistant à la pénétration d’acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Antistatiques
- Doublure en cuir
- Double attache velcro
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Cuir | |
Polyuréthane | |
Acier |
Noir | |
Antidérapant | |
2232 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures 2232 Protektor Line