Learn More
asecos™ Pulvérisateur en tôle d’acier galvanisé
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
Couleur:
Gris
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
Description
- embout de pulvérisation en plastique avec buse réglable
- pompe intégrée en plastique
- avec autocollant de sécurité en plusieurs langues pour l'indication du contenu
Spécification
Spécification
| Type de produit | Spray Can |
| Capacité (impériale) | 0.3 gal. |
| Capacité (métrique) | 1 l |
| Couleur | Gris |
| À utiliser avec (application) | Spray cleaning surfaces sparingly and in measured doses |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Largeur (impériale) | 5.20 in. |
| Largeur (métrique) | 132.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 11.81 in. |
| Hauteur (métrique) | 300.00 mm |
| Afficher plus |