Learn More
Abeba™ Chaussure 32256 anatomiques
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Cuir lisse
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Résistant à la pénétration de métaux
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Revêtement anti-rayures dans la zone des orteils et du talon
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 36 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 32256 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |