Learn More
Fisherbrand™ Vortex Classic
Associe les meilleures performances en termes de vitesse à une fiabilité et une sécurité excellentes. Le vortex Fisherbrand™ Classic comprend deux modes de fonctionnement, la possibilité de modifier la fréquence des vibrations et une large gamme d'accessoires.
Marque:  Fisherbrand™ F202A0173FI
204.88 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11726744
  • 258.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Associe les meilleures performances en termes de vitesse à une fiabilité et une sécurité excellentes. Le mélangeur à vortex Fisherbrand™ Classic comprend deux modes de fonctionnement, la possibilité de modifier la fréquence des vibrations et une large gamme d’accessoires.
Conception originale
  • Compact en hauteur et en largeur
  • Stabilité optimisée grâce au levier de sélection lié au mode de fonctionnement
  • 3 pieds en caoutchouc antidérapants pour maintenir la position requise
Utilisation dans des environnements multiples
  • Vitesse de fonctionnement variable, commandée électroniquement et pouvant atteindre jusqu’à 3000 tr/min
  • Grand choix d’accessoires compatibles avec tubes, plaques et flacons
  • Tension / fréquence universelle
Conçu pour durer
  • Fixation des accessoires par simple pression
  • Résistance optimale aux produits chimiques grâce à un boîtier en technopolymère
  • Excellente stabilité avec base en alliage de zinc
  • Protection IP 42 contre les particules et les liquides
Spécification
Spécification
4,5 mm
15 W
50/60 Hz
220 mm
2,75 in
7,1 in
8,7 in
2.7 kg
IP 42
0 à 3 000 tr/min
Agitateur Vortex
Base en alliage de zinc, plateforme en technopolymère
7,1 x 8,7 x 2,8 in (180 x 220 x 70 mm)
70 mm
180 mm
220 mm
Classic
Tactile, continu
Vidéos
  • Fisherbrand Mixers APRIL EN
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:41
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:41
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Mixers APRIL EN
  • Fisherbrand Mixers APRIL FR
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Mixers APRIL FR
    • Fisherbrand Mixers March
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Mixers March
      • Fisherbrand Mixers March FR
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Fisherbrand Mixers March FR
        Certificats
        Voir les accessoires
        Nom du produit
        Fisherbrand™ Vortex Classic > Modèle : Classique