Learn More
Memmert™ Porte en verre à visibilité complète pour UN260plus, max. 300°C
Porte en verre à visibilité complète fabriquée avec quatre couches de verre isolées.
Marque: Memmert™ UN260plusB1
Description
- Accessoires
- Visibilité complète
- Verre (4 couches)
- Plage de température allant jusqu’à 300°C
Spécification
Étuve UN260plus | |
Jusqu’à 300°C | |
Porte à visibilité complète | |
Verre |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.