Learn More
JP Selecta™ Precisterm Water and Oil Baths
Providing excellent temperature stability for water and oil bath needs.
Marque:  JP Selecta™ 6000385
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12152872
  • 499.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Extensive range of sizes and accessories
  • Stainless steel interior and external case
  • Tank is double-skinned
  • Corrosion resistant
  • Illuminated mains power switch
  • Hydraulic thermostat temperature control, synchronized with the “ON” indicator lamp
  • Safety thermostat cut out indicator lamp
  • Provided with a heating elements protection shelf
Spécification
Spécification
De l'ambiante +5° ; à 200°C
Tablette de protection des éléments chauffants, robinet de vidange
200°C
20 cm
20 cm
27 cm extérieur
3,5 kg
2 L
Acier inoxydable
±2°C
15 cm
15 cm
13 cm
640 W
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
JP Selecta™ Precisterm Water and Oil Baths > Max temp: 200°C, Capacity: 2L