Learn More
Brand™ Tubes cryogéniques avec bouchon à vis à filetage interne
En PP. Les tubes cryogéniques BRAND™ avec bouchon à vis à filetage interne comprennent une grande zone dépolie pour le marquage et des inserts pour bouchon colorés facilitant l’identification des échantillons. Gradués, fond en U avec un diamètre externe de 12,5 mm. Stériles et exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines. Stabilité thermique jusqu’à –196°C et autoclavables jusqu’à 121°C (2 bar).
Marque:  Brand™ 114841
335.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10135500
  • 447.00€ / 1000 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • En PP
  • Gradué
  • Diamètre externe : 12,5mm
  • Fond en U
  • Grande zone dépolie pour le marquage et inserts pour bouchon colorés facilitant l’identification des échantillons.
  • Stabilité de la température à –196°C.
  • Rayon γ stérile (SAL10-6) et autoclavable à 121°C (2 bars).
  • DIN EN 285
  • Les tubes cryogéniques sont stériles et exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
DIN EN 285
Tube cryogénique
2,0 mL
PP
Oui
Oui
Bouchon à vis
12,5 mm
Autoclavable
Fond en U autostable
Jusqu’à 1,8 ml
Stérile
49 mm
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot411026418 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number114841
Nom du produit
Brand™ Tubes cryogéniques avec bouchon à vis à filetage interne > Fond : Autostable ; Capacité : 2 ml ; Comprend le filetage interne