Learn More
Fisherbrand™ Tubes à microbilles préremplis
GREENER_CHOICE
Pour une utilisation avec les homogénéiseurs Bead Mill 4 et Bead Mill 24. Peuvent également être utilisés avec la plupart des autres broyeurs à microbilles disponibles dans le commerce.
Marque:  Fisherbrand™ 15555799
145.30 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15555799
  • 201.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: 50 tubes de 2 ml préremplis avec des microbilles de céramique de 1,4 mm
Description
Description
  • Utilisé pour le traitement du cerveau, du foie, des reins, des poumons et de la rate
  • Tubes de 2 ml fermés avec un couvercle à vis et un joint torique
  • Sans DNase / RNase
  • Plage de traitement : 300μL à 1,8 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus mous
1,4 mm
10,8 mm
Céramique
Homogénéisateurs Bead Mill 4 et 24
2 mL
300 μl à 1,8 ml
46 mm (sans bouchon) ; 49 mm (avec bouchon)
Oui
Oui
Vidéos
  • Fisherbrand bead mills and bead kits
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand bead mills and bead kits
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Tubes à microbilles préremplis > Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus mous de 2 ml