Learn More
Fisherbrand™ Homogénéiseur Bead Mill 4 Mini
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Tension:
115/230 VCA
Unit Size:
1 pièce
Description
Includes
Broyage motorisé Bead Mill 4, support de tube intégré de 0,5, 1,5 et 2 ml, support de tube de 7 ml, kit d’outils, manuel d’instructions.
- Large plage de performances, du mélange délicat à l’homogénéisation haute pression
- Faible encombrement qui ne nécessite que très peu d’espace sur la paillasse
- Convient à une homogénéisation allant jusqu’à 4 échantillons en quelques secondes
- Extraction reproductible des protéines et des acides nucléiques
- Traitement simultané d’échantillons 4 x 0,5 ml, 4 x 1,5 ml, 4 x 2 ml ou 1 x 7 ml
Warranty
Un an
Specifications
Specifications
| Type de produit | Homogénéiseur Bead Mill |
| Tension | 115/230 VCA |
| Description | Homogénéiseur de broyeur à microbilles à 4 échantillons |
| Comprend | Entraînement moteur Bead Mill 4, support de tube intégré de 0,5, 1,5 et 2 ml, support de tube de 7 ml, kit d’outils, manuel d’instructions |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction