Learn More
BRAND™ Licence serveur EASYCAL™ 5.0
Licence serveur du logiciel d’étalonnage EASYCAL 5.0 avec mises à jour gratuites.
Marque: BRAND™ 708414
Description
Le logiciel d’étalonnage EASYCAL™ 5 facilite la surveillance des instruments de manipulation des liquides (comme les dispositifs à course de piston tels que les pipettes, les distributeurs, les burettes et les distributeurs manuels), ainsi que les instruments volumétriques en verre ou en plastique, basés sur les normes GLP / BPF et DIN EN ISO 9001. Le logiciel EASYCAL™ 5 peut être utilisé pour les instruments BRAND ainsi que pour les instruments d’autres fabricants.
- Calcule et compare automatiquement toutes les valeurs par rapport aux tolérances à partir des normes actuelles ou des limites définies individuellement (les tolérances de nombreux dispositifs et les paramètres d’interface de plus de 100 dispositifs de test (balances, par exemple) sont déjà stockés pour vous)
- Choisissez entre une licence autonome pour travailler sur une station de travail ou une version client / serveur pour un travail parallèle et distribué sur plusieurs postes de travail
- Une licence autonome est recommandée pour les petits laboratoires où l’étalonnage est effectué par une seule personne
- La version client / serveur et ses licences flottantes sont idéales pour les laboratoires plus importants où l’étalonnage est effectué sur plusieurs postes de travail
- Pour tester les dispositifs de manipulation de liquides et les instruments volumétriques en verre et en plastique conformément aux normes telles que ISO 8655, ISO 4787 et d’autres
- Logiciel ouvert, adapté à tous les instruments volumétriques ; de n’importe quel fabricant
- Une bibliothèque étendue comportant les spécifications de dispositifs de nombreux fabricants connus peut être étendue et modifiée par l’utilisateur pour vous aider à vous lancer et à réduire le temps de saisie des données
- Recherchez rapidement et facilement le propriétaire, l’historique des tests et la date de test suivante
- Contrôle continu de l’état actuel réel pendant le test par représentations graphiques et calcul en temps réel des valeurs statistiques
- Fonction de rappel pour les tests à venir avec notifications automatiques par e-mail envoyées au propriétaire du dispositif
- Intégration des données d’adresse de vos clients et fournisseurs dans une base de données de partenaires commerciaux
- Gestion des utilisateurs avec rôles utilisateur (par exemple, inspecteur, superviseur et administrateur système) et restriction d’accès aux fonctions EASYCAL
- Principe de double contrôle pour la diffusion de données critiques telles que les plans de test, les ordres d’étalonnage avant l’impression des certificats et les spécifications du dispositif
- Connexion d’interface RS-232 pour dispositifs de mesure tels que balances, thermomètres, baromètres et hygromètres avec transmission automatique des valeurs mesurées
- Personnalisez les certificats et les historiques d’audit en fonction de vos besoins dans l’éditeur de certificats intégré
Spécification
Logiciel d’étalonnage | |
Étalonnage pour les grands laboratoires |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13