Learn More
Gilac™ Container with Integrated Lid
Container with Integrated Lid integrates crocodile lid, ideal for catering. Stackable when closed and nesting when the lid is open.
Marque: Gilac™ G181438
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Container with integrated ''crocodile'' lid.
- Ideal for catering.
- Stackable when closed and nesting when the lid is open.
Spécification
Storage Tote | |
Bleu | |
14.5 gal. | |
600 x 400 x 315 mm |
HDPE | |
Rectangulaires | |
55 L |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilac™ Container with Integrated Lid > Container with Integrated Lid; Dimensions (L x W x H): 600 x 400 x 315 mm; Capacity: 55 L; Color: Blue
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu