Learn More
Cole-Parmer™ Incubateurs agitateurs avec QI/QO
Les incubateurs à agitation Stuart™ avec QI/QO sont parfaits pour les procédures de culture cellulaire et sont conformes aux exigences des organismes de réglementation
Marque: Cole-Parmer™ 79520-06
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La combinaison agitateur et incubateur rend ces instruments parfaits pour les procédures de culture cellulaire
- La vitesse d’agitation contrôlée par microprocesseur est un gage de précision
- La circulation d’air forcée assure une température uniforme dans la chambre.
- Réglez et visualisez facilement la température et la vitesse sur l’affichage numérique
- Plateforme unique rétractable pour un chargement et un déchargement faciles
- Le mouvement d’agitation orbital garantit un mélange homogène tout en favorisant la croissance bactérienne
- Tous les modèles disposent d’un minuteur qui peut être réglé de 1 seconde à 9 jours
- Une fois le compte à rebours du minuteur terminé, une alarme retentira et l’action d’agitation s’arrêtera alors que l’incubateur continuera à fonctionner
- La plateforme rétractable permet d’accéder facilement aux échantillons à l’arrière de l’incubateur, mais se verrouille pendant le fonctionnement
- Connexion USB intégrée et logiciel dédié permettant une surveillance à long terme de la température de l’incubateur via un PC
- Les modèles qui incluent la documentation IQ/OQ (qualification d’installation/qualification opérationnelle) sont conformes aux exigences de l’organisme de réglementation
Spécification
16 mm (0,625 in) | |
60 °C max | |
140°F max | |
33,5 x 33,5 cm | |
20.6 in. | |
18.7 in. | |
17.7 in. | |
SI500/IQOQ | |
Applications pour la culture cellulaire | |
1 sec à 9 jours |
230 V | |
Capacités moyennes - 51 L | |
50 Hz | |
47,4 x 45 x 52,2 cm | |
52.2 cm | |
47.4 cm | |
45 cm | |
Numérique | |
Qualification d’installation / qualification opérationnelle (QI/QO) |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Incubateurs agitateurs avec QI/QO > Capacités moyennes - 51 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu