Learn More
Oxyde de tungstène(VI), 99,8 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used in tungsten and tungstate manufacturing which are used as X-ray screens and for fire proofing fabrics. It is used as a ceramic pigment. Nanowires of Tungsten (VI) oxide are capable of absorbing a higher percentage of the sun radiation since it absorbs blue light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tungsten(VI) oxide |
Point de fusion | 1473°C |
Forme physique | Poudre de 10 à 20 micron |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.8% (metals basis) |
Informations sur la solubilité | Tungsten (VI) oxide is soluble in hot alkali solutions. Insoluble in water and acids. Slightly soluble in hydrofluoric acid. |
Poids de la formule | 231.85 |
Densité | 7.16 g/mL |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N25L010 | Certificat d’analyse | 27/02/2025 | 011828.22,011828.36,011828.A3 |
N11L028 | Certificat d’analyse | 13/02/2025 | 011828.22,011828.36,011828.A3 |
Z20K070 | Certificat d’analyse | 26/12/2024 | 011828.22,011828.36,011828.A3 |
X03K038 | Certificat d’analyse | 15/10/2024 | 011828.22,011828.36,011828.A3 |
R29K045 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | 011828.22,011828.36,011828.A3 |