Learn More
Hexacarbonyle de tungstène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 175.0°C |
Nom chimique ou matériau | Tungsten hexacarbonyl |
Point de fusion | 150.0°C |
Couleur | Jaune à beige |
Forme physique | Poudre cristalline fine |
Quantité | 10 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Formule linéaire | W(CO6) |
Fieser | 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0454556 | Certificat d’analyse | 16/01/2025 | 221040100,221042500,221040500 |
A0456827 | Certificat d’analyse | 06/10/2023 | 221040100,221042500,221040500 |
A0454556 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 221040100,221042500,221040500 |
A0392550 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 221040100,221042500,221040500 |
A0400125 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 221040100,221042500,221040500 |
Sécurité et traitement
- Tungsten hexacarbonyl
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.