Learn More
BD Seringue en trois parties Emeraldtrade;
Code produit. 15205093
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Graduations:
0,1 ml
0,2 ml
Conditionnement:
100 pièces
2000 pièces
Code produit. 15205093
Marque: BD 307736
Edge
Associe des performances optimales et une réduction de l’impact sur l’environnement. La seringue en trois parties BDtrade; Emeraldtrade; est une seringue à usage général qui contient jusqu’à 30 % de matériau en moins que les autres seringues pour minimiser les déchets. Les seringues sont équipées d’une connexion Luer montée au centre et n’ont pas d’aiguille.
ulliAssocie des performances optimales et une réduction de l’impact sur l’environnement/liliFabriquées dans une usine de production alimentée par des énergies renouvelables/liliLe plastique transparent permet une visualisation facile du contenu/liliTête de piston de couleur verte et pression de la coque gravée pour une dose précise et sûre/liliLa butée de piston robuste empêche la tige d’être frappée accidentellement/liliTige conçue pour une préhension stable et confortable pendant l’utilisation/liliPrise de pouce avec la structure pour une préhension sûre pendant l’administration/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Marquage CE, conforme aux normes ISO 7886-1 et 549
Couleur Transparent avec couronne à piston vert
À utiliser avec (application) Applications à usage général et de pression
Type de produit Seringue en 3 parties
Graduations 0,2 ml
Quantité 100/boîte
Volume (métrique) 10 ml
Type de connexion Luer centré
Graduated Oui