Learn More
Eppendorf™ Microtubes gradués en PP
GREENER_CHOICE
Utilisez ces tubes pour manipuler en toute sécurité des échantillons précieux et des échantillons toxiques ainsi que des substances radioactives. Les microtubes gradués en PP Eppendorf™ disposent d’un couvercle à charnière avec un petit crochet qui se fixe sur le rebord du tube.
Marque:  Eppendorf™ 0030120175
72.19 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10767411
  • 76.15€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez ces tubes pour manipuler en toute sécurité des échantillons précieux et des échantillons toxiques ainsi que des substances radioactives ou de l’ADN. Les microtubes gradués en PP EppendorfTM disposent d’un couvercle à charnière avec un petit crochet qui se fixe sur le rebord du tube.
  • Les substances à risque biologique peuvent être éliminées, exemptes d’aérosols, par une fine membrane au centre du couvercle avec une canule
  • Le couvercle s’ouvre facilement d’une main
  • Ces tubes pour 0,5 ml, 1,5 ml et 2 ml ont une échelle de graduation et des surfaces d’écriture
  • Le tube de 0,5 ml est optimisé pour une utilisation dans les expériences PCR*
  • Les boîtes de couleurs assorties sont un mélange de jaune, rouge, bleu, vert et incolore
  • Micropilon autoclavable pour la resuspension de granulés
  • Peut être centrifugé jusqu’à 23 500 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Bleu
PCR, centrifugation
Eppendorf Quality
Couvercle hermétique
1.5 ml
Polypropylène
1000/boîte
Oui
30000 x G
Certificats
Voir les accessoires
Accessoires et services
Accessoires facultatif
Afficher plus Afficher moins
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    29
    Heures
    10
    Minutes
    26
    Secondes
    3
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Microtubes gradués en PP > Couleur : Bleu ; capacité : 1,5 ml