Learn More
Eppendorf™ Tubes à verrou Safe-Lock, qualité ADN médico-légale
Assure une protection contre toute ouverture involontaire pendant l’incubation et le stockage. Les tubes Safe-Lock Eppendorf™ de qualité ADN médico-légale peuvent résister à des forces maximales de 30 000 x g.
Marque: Eppendorf™ 0030123620
43.69 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le couvercle à charnières empêche toute ouverture involontaire pendant l’incubation et le stockage
- Le polypropylène offre une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
- Fabrication sans agents de démoulage, adoucissants ou biocides (matières susceptibles d’avoir un effet négatif sur les dosages biologiques)
- La stabilité de centrifugation g-Safe™ jusqu’à 30 000 x g empêche toute perte d’échantillon due à une rupture du tube
- Offre une sécurité supplémentaire en cas de manipulation d’échantillons dangereux
- Fermeture précise du couvercle, pour des taux d’évaporation minimum en cas de stockage de longue durée
- Surface de couvercle dépolie de grande taille, sur le côté, pour faciliter le marquage
- Fonctionne entre -86° et 100°C
- Autoclavable (121°C, 20 minutes)
Spécification
Couvercle à charnière | |
Polypropylène | |
2 ml | |
Polypropylène | |
10 x 50 | |
-122.8°F to +212°F | |
Non stérile | |
Oui | |
Safe-lock Lid | |
Locking Snap-cap Microtube |
Incolore | |
Autoclavable | |
Incolore | |
Incubation et stockage | |
Sachet | |
−86°C à 100°C | |
Qualité ADN médico-légale | |
0.07 oz. | |
30 000 x g |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Tubes à verrou Safe-Lock, qualité ADN médico-légale > Volume : 2 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu