Learn More
Eppendorf™ Tubes Eppendorf™ Tubes coniques
Utilisez ces tubes pour un traitement sûr et simple des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml. Les tubes Eppendorf™ représentent une solution idéale pour les travaux avec des volumes d’échantillons moyens.
Marque: Eppendorf™ 0030119401
46.19 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez ces tubes pour un traitement sûr et simple des volumes d’échantillons allant jusqu’à 5,0 ml. Les tubes Eppendorf™ représentent une solution idéale pour les travaux avec des volumes d’échantillons moyens.
- Le fond conique permet une utilisation dans les adaptateurs et les racks existants
- En PP transparent pour une visibilité facile des granulés
- Fabriqués sans utiliser d’agents glissants, de plastifiants et de biocides et n’interfèrent pas avec les produits
- L’évaporation de l’échantillon pendant le stockage et l’incubation est minimisée par une fermeture précise du couvercle
- Ouverture accidentelle du couvercle de -86° à 80°C empêchée par des couvercles à charnière
- La stabilité de centrifugation pouvant atteindre 25 000 x g empêche la rupture du tube
- Disponible en lots certifiés Eppendorf, PCR propre, Stérile et Biopur™
- Matériau protéine LoBind et ADN/ARN disponible pour une récupération maximale des échantillons précieux
- Qualité standard (Eppendorf) = non stérile
- Nettoyage PCR = non stérile
- Stérile = stérile
- Biopur = stérile
Culture cellulaire, isolement de l’ADN plasmide et de l’ARN total, manipulation de liquides
Spécification
Clear | |
PP | |
Sachet | |
No | |
Autoclavables | |
0,169 oz. | |
Conique | |
Oui | |
25 000 x g |
5 mL | |
200 Tubes (2 Bags × 100 Tubes) | |
Non stérile | |
No | |
Conique | |
Yes | |
Snap Cap | |
Tube de microcentrifugation, qualité Eppendorf | |
Eppendorf Quality |