Learn More
Corning™ Microtubes à centrifuger avec bouchon à clipser Costar™
Comprend un bouchon à clipser avec un joint étanche qui permet une ouverture et une fermeture répétées avec des surfaces à bouchon plat pour un étiquetage pratique. Les microtubes à centrifuger à bouchon à clipser Corning™ Costar™ sont compatibles avec les principaux rotors de microcentrifugeuse.
Marque: Corning™ 3622
Description
- Fournis non stériles et autoclavables.
- Graduations externes et emplacement d’écriture dépoli pour faciliter l’identification des échantillons.
- L’étanchéité du joint permet une ouverture et une fermeture répétées.
- Surface à bouchon plat pour un étiquetage pratique.
- Résiste à une FCR maximale de 17 000 x g.
- Les microtubes à centrifuger en plastique à faible liaison Costar présentent une technologie des polymères liés réduisant la liaison protéique et d’acides nucléiques, ce qui permet une meilleure récupération des échantillons.
- Sans RNAse / DNAse.
Spécification
Bouchon à clipser | |
Rainbow | |
Autoclavable | |
Assorties | |
100/Bte | |
Non stérile | |
Bouchon à clipser | |
17000 xG |
Sans DNase ni RNase | |
Polypropylène | |
1,7 mL | |
Polypropylène | |
500/boîte | |
Oui | |
Conique | |
Microtube à centrifuger |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant