Learn More
Eppendorf™ Micro-tube à essai Safe-Lock
Utilisez ces microtubes en polypropylène pour une variété d’applications. Les tubes à essai Safe-Lock pour PCR Eppendorf™ disposent de couvercles Eppendorf Safe-Lock à charnière pour une protection exceptionnelle contre toute ouverture involontaire pendant l’incubation et le stockage.
Marque: Eppendorf™ 0030120221
94.39 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le couvercle à charnières Eppendorf Safe-Lock empêche toute ouverture involontaire du couvercle pendant l’incubation et le stockage
- Le polypropylène offre une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
- Fabriqué sans agents de démoulage, adoucissants ou biocides, susceptibles d’avoir un effet négatif sur les dosages biologiques
- g-Safe™ : Une stabilité exceptionnelle de centrifugation pouvant atteindre 30 000 × g empêche la perte d’échantillons due à la rupture du tube et offre une sécurité supplémentaire lors du travail avec des échantillons dangereux
- Fermeture précise du couvercle, pour des taux d’évaporation minimum en cas de stockage de longue durée
- Surface de couvercle dépolie de grande taille, sur le côté, pour faciliter le marquage
- Fonctionnement garanti entre –86 et +100°C
- Autoclavables lorsqu’il est ouvert (121°C, 20 min)
- Disponible en qualité PCR propre, qualité ADN médico-légale Eppendorf et qualité Biopur pour une pureté garantie
- Matériau Eppendorf LoBind protéine et ADN disponible pour une récupération maximale des échantillons précieux
Spécification
2 ml | |
Polypropylène | |
–86 à 100°C |
Bleu | |
1000/boîte |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant