Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger en polypropylène, stériles
Fabriqués en PP transparent pour une résistance chimique supérieure. Les tubes à centrifuger en PP Corning™ constituent une solution idéale pour les besoins de centrifugation.
Marque: Corning™ 430776
172.80 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Description
Fabriqués en PP transparent pour une résistance chimique supérieure. Les tubes à centrifuger en PP Corning™ constituent une solution idéale pour les besoins de centrifugation.
- Les tubes à centrifuger Corning sont dotés de graduations imprimées noires et d’une grande pastille de marquage blanche.
- Disponible avec votre choix de styles de bouchons : le bouchon avancé Corning CentriStarTM ou le bouchon original.
- Stérile
- Apyrogènes
- Pression de 95 kPa (14 psi) testée – Bouchon à joint uniquement.
PP = polypropylène, PET = polyéthylène téréphtalate, FCR = force centrifuge relative (x g).
Spécification
Sans DNAse, RNAse | |
Orange | |
250 ml | |
Polypropylène | |
6 | |
Stérile | |
159 mm | |
Conique | |
Non | |
Oui | |
6000 x g |
HDPE | |
Naturel | |
Oui | |
102 | |
Sans rack | |
Conique | |
8,45 oz. | |
Bouchon à joint | |
60 mm | |
Tube à centrifuger |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
35124019 | Certificat de qualité | 16/03/2025 | 430776 |
34724018 | Certificat de qualité | 05/03/2025 | 430776 |
26424014 | Certificat de qualité | 18/02/2025 | 430776 |
19824011 | Certificat de qualité | 11/02/2025 | 430776 |
35424020 | Certificat de conformité | 14/03/2025 | 430776 |
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
44Heures
1Minutes
28Secondes
46