Learn More
Thermo Scientific™ 250mL Conical Centrifuge Tube
Plus de capacité pour vos gros échantillons. Sa conception à col large unique facilite l’accès pour le pipetage, la décantation et le retrait du culot après la centrifugation.
Marque: Thermo Scientific™ 376814
108.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Plus de volume. Plus d’accès. Davantage d’espace pour la décantation.
Le nouveau tube conique de 250 ml Thermo Scientific™ Nunc™ offre une capacité supplémentaire pour une plus grande capacité d’échantillonnage avec une conception à col large unique, offrant un accès ouvert et facile pour le pipetage, la décantation et le retrait du granulé après la centrifugation.
- Conception à col large ; capacité de 250 ml
- Sans DNAse / RNAse
- USP classe VI
- Stérile 10-6 SAL
- Apyrogène, non cytotoxique
- En polypropylène clarifié pour une bonne vue des séparations et du culot final
- Étanche
- Usage exclusivement réservé à la recherche
- FCR max. de 10 000 : lorsqu’il est entièrement pris en charge par la cavité du rotor conique ou l’adaptateur conique ; obtenue dans le cadre de tests de fiabilité basés sur la sédimentation de liquide à 1,2 de densité relative à 18°C
- Emballage stérile à ouverture facile
Spécification
250 ml | |
40 | |
Stérile | |
Conique | |
10000xG |
Polypropylène | |
Case of 40 | |
Conique | |
Tube à centrifuger |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1418275 | Certificat de traitement | 25/02/2025 | 376814 |
1418273 | Certificat de traitement | 19/02/2025 | 376814 |
1418275 | Certificat de conformité | 04/02/2025 | 376814 |
1298977 | Certificat de conformité | 11/12/2024 | 376814 |
1418273 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 376814 |
Promotions
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Promotion de la biologie cellulaire
Découvrez comment vous pouvez maximiser vos économies et faire passer vos recherches à la vitesse supérieure grâce à nos produits haut de gamme Gibco et Thermo Scientific.Code promotionnel: 24071Expire: 2025-06-30
Jours
105Heures
13Minutes
53Secondes
10 -
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Jours
4Heures
13Minutes
53Secondes
10Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Jours
11Heures
13Minutes
53Secondes
10