Learn More
Corning™ Flacons stériles en polystyrène jetables Easy Grip
Shop All Corning Products
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
500 ml
1 L
Unit Size:
24 pièces
Description
- Flacons en polystyrène jetables pour le stockage de milieux, tampons et autres solutions aqueuses
- Le style Corning à profil bas a des côtés faciles à saisir qui facilitent la manipulation
- Les bouchons à joint (45 mm) fournissent un joint étanche et aident à minimiser les risques de contamination.
- Les flacons peuvent être utilisés avec les systèmes de filtration sous vide Corning avec des tailles de col de 45 mm (réf. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 et 431174).
- Stérile
- Apyrogènes
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| À utiliser avec (application) | Applications : Stockage de milieux de culture, solutions tampons et autres solutions aqueuses |
| Comprend | Bouchon à joint orange en PEHD |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre par carton | 24/carton |
| Nb par paquet | 2/Bte |
| Quantité | 24/boîte |
| Stérilité | Stérile |
| Jetable | Oui |
| Bouche | 4.5 cm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction