Learn More
Falcon™ Tubes à centrifuger en PP
Fabriqués en PP pour offrir une résistance chimique et thermique élevée. Les tubes à centrifuger en PP Corning™ Falcon™ sont testés pour résister à une force de centrifugation de 7500 xg.
Marque: Falcon™ 352075
113.43 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Répond aux exigences de qualité bioanalytique et fournit des performances inégalées en matière d’applications de recherche critique
- Résistance exceptionnelle : indice de centrifugation de pointe de 16 000 FCR (50 ml de PP)
- Conception unique à double bouchon fileté réduisant le filetage transversal et les fuites
- Graduations faciles à lire
- Propriétés biologiques et physiques homogènes
- Parfaitement adapté au stockage cryogénique à long terme des échantillons à -80°C (tubes en PP de 15 à 225 ml)
Le tube le plus fiable du laboratoire
Les tubes coniques Falcon sont des outils de haute qualité faciles à utiliser pour protéger vos échantillons précieux. La conception et la fabrication ultramodernes créent des tubes conçus pour offrir une haute résistance, une grande stabilité de la température et pour effectuer des opérations dans vos applications critiques. Ils protègent vos échantillons précieux lors de la centrifugation, du vortex et du stockage à long terme dans le congélateur. Pour relever ce défi intense, les tubes Falcon sont conçus pour :- Haute résistance : La conception de moules à la pointe de la technologie, associée à une sélection de résine avancée, crée des parois de tubes conçues pour fonctionner dans des situations à haute contrainte.
- Apyrogénicité : Testée à moins de 0,1 EU/ml.
- Non-toxicité : Les résines sont sélectionnées via une gamme intense de tests de toxicité de la pharmacopée américaine (USP).
- Faible liaison protéique : Les ingénieurs et les scientifiques de Corning recherchent continuellement des matériaux et des procédés qui minimisent les interférences provoquées par les matériaux, comme la liaison protéique.
- Emballage de qualité : Les tubes Falcon, en plus d’offrir des performances de qualité bioanalytique, utilisent un emballage de style médical pour mieux assurer une présentation stérile. Les tubes coniques sont conditionnés dans des racks réutilisables pratiques ou des conditionnements en vrac compacts et respectueux de l’environnement.
- Les supports amortissants (réf. n°352090 pour 175 ml et 225 ml) doivent être utilisés avec ce produit à moins que le rotor de centrifugation n’ait déjà des supports amortissants à fond en V appropriés.
Informations sur la commande
Conditionnement 48/sachet.
Spécification
Bleu | |
Transparent | |
Polypropylène | |
Graduations moulées | |
8 | |
Conique | |
7,608 oz. | |
61 mm | |
Tube à centrifuger |
2,4 in | |
225 mL | |
Pour une précision volumétrique, le traitement des fluides aseptiques et les tests de stérilité et pyrogénicité | |
48 | |
Stérile | |
137 mm | |
Conique | |
Oui | |
7500 x g |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant