Learn More
Falcon™ Tubes à centrifuger en PP
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
175 mL
225 mL
Longueur (métrique):
118 mm
137 mm
Conditionnement:
48 pièces
Description
- Répond aux exigences de qualité bioanalytique et fournit des performances inégalées en matière d’applications de recherche critique
- Résistance exceptionnelle : indice de centrifugation de pointe de 16 000 FCR (50 ml de PP)
- Conception unique à double bouchon fileté réduisant le filetage transversal et les fuites
- Graduations faciles à lire
- Propriétés biologiques et physiques homogènes
- Parfaitement adapté au stockage cryogénique à long terme des échantillons à -80°C (tubes en PP de 15 à 225 ml)
Le tube le plus fiable du laboratoire
Les tubes coniques Falcon sont des outils de haute qualité faciles à utiliser pour protéger vos échantillons précieux. La conception et la fabrication ultramodernes créent des tubes conçus pour offrir une haute résistance, une grande stabilité de la température et pour effectuer des opérations dans vos applications critiques. Ils protègent vos échantillons précieux lors de la centrifugation, du vortex et du stockage à long terme dans le congélateur. Pour relever ce défi intense, les tubes Falcon sont conçus pour :- Haute résistance : La conception de moules à la pointe de la technologie, associée à une sélection de résine avancée, crée des parois de tubes conçues pour fonctionner dans des situations à haute contrainte.
- Apyrogénicité : Testée à moins de 0,1 EU/ml.
- Non-toxicité : Les résines sont sélectionnées via une gamme intense de tests de toxicité de la pharmacopée américaine (USP).
- Faible liaison protéique : Les ingénieurs et les scientifiques de Corning recherchent continuellement des matériaux et des procédés qui minimisent les interférences provoquées par les matériaux, comme la liaison protéique.
- Emballage de qualité : Les tubes Falcon, en plus d’offrir des performances de qualité bioanalytique, utilisent un emballage de style médical pour mieux assurer une présentation stérile. Les tubes coniques sont conditionnés dans des racks réutilisables pratiques ou des conditionnements en vrac compacts et respectueux de l’environnement.
- Les supports amortissants (réf. n°352090 pour 175 ml et 225 ml) doivent être utilisés avec ce produit à moins que le rotor de centrifugation n’ait déjà des supports amortissants à fond en V appropriés.
Informations sur la commande
Conditionnement 48/sachet.
Specifica
Specifica
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Diamètre (impériale) extérieur | 2,4 in |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 175 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Pour une précision volumétrique, le traitement des fluides aseptiques et les tests de stérilité et pyrogénicité |
| Comprend | Graduations moulées |
| Nbre par carton | 48 |
| Nb par paquet | 8 |
| Stérilité | Stérile |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto