Learn More
BRAND™ Adaptateur pour flacon pour pointes PD
Fabrication en PP. L’adaptateur pour flacon est autoclavable, ß-stérile.
Marque: BRAND™ 702399
23.24 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabrication en polypropylène
- Autoclavables
- Qualité BIO-CERT™ stérile
- Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE
Spécification
Marquage CE selon la directive IVD 98/79 CE | |
Stérile | |
Pointes PD-Tips de 25 à 50 ml |
Polypropylène | |
Adaptateur pour flacon | |
5/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000012521 | Certificat d’analyse | 29/11/2024 | 702399 |
0000009105 | Certificat d’analyse | 09/02/2024 | 702399 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30