Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants TX-200
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Prenez en charge une large variété de volumes de traitement grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180 ml.
Godets ronds (75-003-659), couvercles de confinement biologique (75-003-660) et joints toriques de rechange (75-003-687) vendus séparément. Différents adaptateurs également disponibles. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Recommandé dans les cas suivants :
Culture cellulaire, séparation des constituants du sang, traitement des liquides corporels, microbiologie, protéomique, génomique et biologie moléculaire
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à godets oscillants TX-200 |
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 4 x 180 mL |
| FCR max. | 5,580 ×g |
| Vitesse max. | 5 500 tr/min |
| Rayon (métrique) | 16,5 cm |
| Longueur max. du tube | 123 mm |
| Diamètre max. du tube | 56,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 et SL 16 |
| Angle | 90° |
| Afficher plus |