Learn More
OHAUS™ Rotor libre, 4 x 250 ml, DI
Rotor libre à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Marque:  OHAUS™ 30314820
1395.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15886652
  • 1430.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Description
Description
ul liCapacité :nbsp; 4 x 250 ml/li liForce centrifuge maximale : nbsp; 3 780g/li liVitesse max. : nbsp; 4 500 tr/min/li /ul
Prestations de service
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rotor, libre, 4 x 250 ml, dia. int.
4 x 250 mL
4 500 tr/min
FC5714
NA
Acier inoxydable
3 780 x g
4,060 kg
0 à 90°
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
OHAUS™ Rotor libre, 4 x 250 ml, DI > Numéro de modèle R-S4 X 250/4MI