Learn More
OHAUS™ Rotor libre, 16 x 50 ml, DI
Rotor libre à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Marque:  OHAUS™ 30314828
1770.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15866662
  • 1815.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Description
Description
ul liCapacité : 16 x 50 ml/li liForce centrifuge maximale 3 735g/li liVitesse max. : 4 500 tr/min/li /ul
Prestations de service
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rotor, libre, 16 x 50 ml, dia. int.
16 x 50 mL
4 500 tr/min
FC5714
NA
Acier inoxydable
3 735 x g
2,960 kg
0 à 90°
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
OHAUS™ Rotor libre, 16 x 50 ml, DI > Numéro de modèle R-S16 X 50/4MI