Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tricine SDS Buffer Kit, includes LC1676 & LC1675
À utiliser avec les gels de tricine Novex
Marque:  Invitrogen™ LC1677
145.18 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10758414
  • 246.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Tampon de charge tricine SDS Novex (10X, 500 ml - LC1675) et tampon d’échantillon SDS Novex tricine (2X, 20 ml - LC1676)
Description
Description
Dans le système Tricine mis au point par Schaegger et von Jagow (1), la tricine remplace la glycine dans le tampon de charge. Cela se traduit par un chargement et un déchargement plus efficaces de protéines à faible poids moléculaire et une résolution supérieure de peptides de plus petite taille.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de tampons
Gel SDS PAGE
Novex™
Le kit de tampon tricine SDS Novex™ comprend un tampon de charge tricine SDS Novex™ (10X, 500 ml - LC1675) et™ un tampon d’échantillon tricine SDS Novex (2X, 20 ml - LC1676).
Gel Novex™ Tricine
1 kit
Nom du produit
Invitrogen™ Novex™ Tricine SDS Buffer Kit, includes LC1676 & LC1675 > 1 kit