Learn More
Thermo Scientific™ Comprimés inhibiteurs de protéase Pierce™, sans EDTA
Les comprimés inhibiteurs de protéase Thermo Scientific™ Pierce sont des inhibiteurs de protéase à large spectre hautement efficaces pour empêcher la dégradation protéolytique pour la lyse cellulaire et les expériences d’extraction de protéines.
Marque: Thermo Scientific™ A32966
25.15 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Description
Les comprimés inhibiteurs de protéase Pierce protègent les protéines de la dégradation protéolytique en inhibant les protéases à sérine, les protéases à cystéine, les protéases à acide aspartique et les aminopeptidases habituellement présentes dans les échantillons de lysat cellulaire. Les comprimés contiennent les inhibiteurs suivants : AEBSF, aprotinine, bestatine, E-64, leupeptine et pepstatine A. Stables pour le stockage à 4°C pour une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois ; chaque grand comprimé suffit pour 10 ml ou 50 ml de solution, et convient à la préparation de réactifs avant l’extraction de protéines provenant de tissus et de cellules de culture.Points clés :
- Formulation améliorée — Dissolution rapide des comprimés et obtention d’une solution transparente
- Économiques : meilleur rapport qualité-prix que les autres formules disponibles sur le marché pour des volumes équivalents
- Pratique — Formulations à large spectre entièrement divulguées et prêtes à l’emploi
- Compatible — Utiliser directement avec les dosages BCA Thermo Scientific™ Pierce™
Spécification
1 flacon de comprimés inhibiteurs | |
Purification de protéines, transfert Western | |
2 comprimés |
2°C à 8°C | |
1 comprimé est suffisant pour 50 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%