Learn More
Thermo Scientific™ Comprimés inhibiteurs de protéase Pierce™, sans EDTA
Code produit. p-7078347 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
20 comprimés
2 comprimés
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit. 16346532
Marque: Thermo Scientific™ A32966
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Les comprimés inhibiteurs de protéase Thermo Scientific™ Pierce sont des inhibiteurs de protéase à large spectre hautement efficaces pour empêcher la dégradation protéolytique pour la lyse cellulaire et les expériences d’extraction de protéines.
Les comprimés inhibiteurs de protéase Pierce protègent les protéines de la dégradation protéolytique en inhibant les protéases à sérine, les protéases à cystéine, les protéases à acide aspartique et les aminopeptidases habituellement présentes dans les échantillons de lysat cellulaire. Les comprimés contiennent les inhibiteurs suivants : AEBSF, aprotinine, bestatine, E-64, leupeptine et pepstatine A. Stables pour le stockage à 4°C pour une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois ; chaque grand comprimé suffit pour 10 ml ou 50 ml de solution, et convient à la préparation de réactifs avant l’extraction de protéines provenant de tissus et de cellules de culture.
Points clés :
  • Formulation améliorée — Dissolution rapide des comprimés et obtention d’une solution transparente
  • Économiques : meilleur rapport qualité-prix que les autres formules disponibles sur le marché pour des volumes équivalents
  • Pratique — Formulations à large spectre entièrement divulguées et prêtes à l’emploi
  • Compatible — Utiliser directement avec les dosages BCA Thermo Scientific™ Pierce™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend 1 flacon de comprimés inhibiteurs
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Purification de protéines, transfert Western
Suffisant pour 1 comprimé est suffisant pour 50 ml
Quantité 2 comprimés