Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage Western iBind™
Kit complet pour le traitement Western automatisé
Marque:  Invitrogen™ SLF1000S
975.84 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15170839
  • 1284.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Dispositif IBind Western, 10 cartes iBind, kit de solutions iBind
Description
Description
Le kit de démarrage iBind Western comprend un dispositif iBind Western ainsi que tous les consommables et réactifs nécessaires pour commencer à utiliser ce dispositif de traitement Western automatisé qui effectue chaque étape du protocole Western, du blocage aux lavages aux incubations d’anticorps via un flux latéral séquentiel (SLF). Le SLF permet la libération et le flux de solutions et d’anticorps en temps opportun sur la membrane sans avoir besoin d’une source d’alimentation externe. Chaque solution est émise par les puits du dispositif iBind vers la carte iBind au moyen d’un flux latéral séquentiel (SLF), les solutions sont ensuite dirigées vers la région d’empilement de la carte. La matrice en fibre de verre de la carte permet un flux homogène et constant des solutions en direction de la membrane, augmentant ainsi l’interaction antigène-anticorps.
  • Solution simple et automatisée
  • Aucune source d’alimentation externe
  • Reproductibilité supérieure par rapport aux méthodes manuelles traditionnelles
  • Meilleure interaction antigène-anticorps — les solutions s’écoulent entre la carte iBind et la membrane pour une interaction maximum entre la protéine et l’anticorps
  • Réduction du temps de manipulation
  • Hautement reproductible et compatible avec tous les protocoles Western
  • Le temps de configuration est rapide, prêt pour l’étape de détection en 2 heures et demie.
  • Effectuez la détection immédiatement ou attendez jusqu’au lendemain sans affecter les performances
  • Fonctionne exclusivement avec les cartes iBind et le kit de solution iBind pour traiter une mini-membrane pour l’immunodétection
  • Offre une commodité automatisée et une reproductibilité supérieure par rapport aux méthodes manuelles traditionnelles
Les composants du kit peuvent également être achetés séparément.
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de démarrage
• 1 dispositif iBind™ Western
• 10 cartes iBind™ (conserver à température ambiante)
• 1 kit de solution iBind™ (conserver à 2–8°C)
Chromogène, chimiluminescent, fluorescent
iBind™
1 mini transfert (8 x 8 cm)
∼ 2,5 heures
Nitrate de cellulose, PVDF
1 kit
Documents
Manuals
Nom du produit
Invitrogen™ Kit de démarrage Western iBind™ > Kit de démarrage