Learn More
Thermo Scientific™ Acide trifluoroacétique (TFA) Pierce™
Flacons de TFA liquide pur à 99.5 % (masse moléculaire 114.02, CAS 76-05-01) (vendu au poids) ; pour une utilisation en HPLC comme agent d’appariement d’ions lors des séparations de peptides en phase inverse.
Marque:  Thermo Scientific™ 28902
152.95 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10762735
  • 163.00€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’acide trifluoroacétique (TFA) Pierce de Thermo Scientific™ est fabriqué et testé pour répondre à des spécifications strictes qui garantissent des performances supérieures pour une utilisation en tant qu’agent d’appariement d’ions lors des séparations de peptides en phase inverse.
Pour les séparations de peptides complexes, la clé du succès peut être de varier la sélectivité. Varier la composition de la phase mobile sur la même colonne peut modifier la sélectivité de manière suffisante pour résoudre les problèmes de séparation des peptides qui se chevaucheraient en temps normal. La concentration en TFA est généralement égale à 0,1 % pour la HPLC en phase inverse des peptides. Pour les séparations reproductibles d’un cycle à un autre ou d’un laboratoire à un autre, il est essentiel que les concentrations soient les mêmes.
Points clés :
  • Pureté : Le TFA >99,5 % et une clarté exceptionnelle permettent la détection sensible et non destructive de peptides à de faibles longueurs d’onde UV
  • Conditionnement de haute performance : Conditionné sous azote dans un verre ambré avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de TFE protecteur qui garantissent l’intégrité du TFA
  • Différents formats disponibles pour plus de commodité : Les ampoules de 1 ml peuvent servir à la préparation de 1 L de 0,1 % v/v de solution TFA pour la phase mobile en chromatographie en phase inverse, en seulement quelques instants
  • N° CAS : 76-05-1
Informations de stockage
  • Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé
  • Doit être conservée entre 20° et 25°C
Informations sur la commande
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Trifluoroacetic Acid (TFA)
114.02
10 x 1 g
76-05-01
99.5% (TFA)
Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZL393299 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberTS-28902,28902
Numéro de lotYK381804 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2024 Catalog NumberTS-28902,28902
Numéro de lotYF362413 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/06/2023 Catalog NumberTS-28902,28902
Numéro de lotXE351439 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/06/2022 Catalog NumberTS-28902,28902
Numéro de lotSPECS Type de certificatCertificat d’analyse Date27/04/2022 Catalog NumberTS-28902,28902
Nom du produit
Thermo Scientific™ Acide trifluoroacétique (TFA) Pierce™ > 10 x 1 g