Learn More
3M™ Casque anti-bruit PELTOR™ Optime™ I
Protection auditive idéale contre le bruit provenant d’une grande variété d’applications sur le lieu de travail et pour les loisirs. Les casques anti-bruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I offrent une protection polyvalente pour les tâches de courte et longue durées.
Marque: 3M™ 7000039617
340.49 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Conception profilée pour plus de discrétion
- Grande profondeur des cups permettant de réduire l’humidité et l’accumulation de chaleur
- Coussinets et inserts facilement remplaçables aidant ainsi à les garder propres
- Coussinets larges et doux pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort de port
Spécification
Jaune | |
H510P3E-405-GU, Montés sur casque | |
Casque antibruit |
Approuvé CE, EN 352-3 : 2002 | |
26 dB |