Learn More
3M™ Casque antibruit PELTOR™ Optime™ I Code produit.: 10709535
Ajouter au panier
3M™ Casque antibruit PELTOR™ Optime™ I
Code produit. 10709535
Couleur : jaune ; Réduction sonore : 27 db ; ovale
Click to view available options
Couleur : jaune ; Réduction sonore : 27 db ; ovale
Code produit. 10709535
Marque: 3M™ 7000039616
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une protection auditive idéale contre le bruit provenant d’une grande variété d’applications sur le lieu de travail et pour les loisirs. Le casque antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I est très léger et offre un niveau de confort élevé à l’utilisateur.
  • Conception profilée pour plus de discrétion
  • Grande profondeur des cups permettant de réduire l’humidité et l’accumulation de chaleur
  • Coussinets et inserts facilement remplaçables aidant ainsi à les garder propres
  • Coussinets larges et doux pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort de port
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
Certifications/Conformité CE Approved
À utiliser avec (application) Offre une protection contre le bruit provenant d’une grande variété d’applications sur le lieu de travail et d’activités de loisir
Taux de réduction sonore (NRR) 27 dB
Plug Shape Ovale
Type de produit Casque antibruit
Modèle Headband
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Casque antibruit PELTOR™ Optime™ I >