Learn More
B Braun™ Seringues Injekt à cône unique
Appréciez le fonctionnement simple et régulier de la seringue à cône Luer B Braun™ Solo. Son piston vert permet de reconnaître facilement les volumes de remplissage et son bouchon à double joint préserve l’intégrité du contenu.
Marque: B Braun™ 4606205V
Description
Appréciez le fonctionnement simple et régulier de la seringue à cône Luer B Braun™ Solo. Son piston vert permet de reconnaître facilement les volumes de remplissage et son bouchon à double joint préserve l’intégrité du contenu.
- Injekt™
- Corps transparent avec graduations
- Piston vert
- Corps et tige de piston : PP
- Sans DEHP ni caoutchouc naturel
Spécification
EN ISO 7886-1 | |
Oui | |
20 ml |
Seringue | |
1/boîte | |
Stérile |