Learn More
Fisherbrand™ Écran de protection anti-rayonnement gamma en forme de sablier
L’acrylique optique transparent facilite la visualisation
Marque: Fisherbrand™ CSR-S4G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Base incurvée de 15 cm de profondeur pour une utilisation avec des plateaux de sécurité
- Base plate, 30 x 45 cm
- Base de 30 x 30 cm
Spécification
Angle de 15deg; | |
Écran de protection contre les rayons gamma |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Écran de protection anti-rayonnement gamma en forme de sablier > Angle : 15°
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu