Learn More
B Braun™ Seringues Injekt à cône unique
Code produit. 12722637
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
10 ml
20 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 12722637
Marque: B Braun™ 4606027V
Edge
Appréciez le fonctionnement simple et régulier de la seringue à cône Luer B Braun™ Solo. Son piston vert permet de reconnaître facilement les volumes de remplissage et son bouchon à double joint préserve l’intégrité du contenu.
Appréciez le fonctionnement simple et régulier de la seringue à cône Luer B Braun™ Solo. Son piston vert permet de reconnaître facilement les volumes de remplissage et son bouchon à double joint préserve l’intégrité du contenu.
  • Injekt™
  • Corps transparent avec graduations
  • Piston vert
  • Corps et tige de piston : PP
  • Sans DEHP ni caoutchouc naturel
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 7886-1
Type de produit Seringue
Jetable Oui
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 2 ml