Learn More
3M™ Casques antibruit PELTOR™ Optime™ III
21.40 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Couleur:
Noir et rouge
Noir, rouge
Vert, noir
Modèle:
Bande pour le cou
Bandeau
Casque passif
Montés sur casque
Description
- Cups de conception moderne et élégante
- Bonne intelligibilité de la voix
- Grande profondeur des cups permettant de réduire l’humidité et l’accumulation de chaleur
- Coussinets et inserts facilement remplaçables aidant ainsi à les garder propres
- Bandeau profilé unique pour maintenir une pression constante
- Coussinets larges et doux pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort de port
Spécification
Couleur | Noir et rouge |
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Dimensions | One size fits most |
À utiliser avec (application) | Utilisé dans les environnements extrêmement bruyants comme les aéroports, les salles des machines des navires, les centrales électriques et les imprimeries |
Plug Shape | Ovale |
Type de produit | Casque antibruit Optime III |
Modèle | Bandeau |