Learn More
3M™ Casque anti-bruit PELTOR™ Optime™ I
Protection auditive idéale contre le bruit provenant d’une grande variété d’applications sur le lieu de travail et pour les loisirs. Les casques anti-bruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I offrent une protection polyvalente pour les tâches de courte et longue durées.
31.20€ - 751.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Approuvé CE, EN 352-3 : 2002 |
---|---|
Type de produit | Casque antibruit |
Code produit | Marque | Modèle | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15709697
|
3M™
7000038206 |
H510P3E-469-GB, Montés sur casque | N/A | N/A | N/A | |||||
15709907
|
3M™
7000107744 |
H510P3A-405- GU, Montés sur casque | N/A | N/A | N/A | |||||
15719707
|
3M™
7000039617 |
H510P3E-405-GU, Montés sur casque |
645.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15719857
|
3M™
7000103737 |
H510A-470-GB, Serre-tête |
31.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15719907
|
3M™
7000107745 |
H510P3B-405-GU, Montés sur casque | N/A | N/A | N/A | |||||
17281806
|
3M™
7000039618 |
H510B-403-GU, Jugulaire |
319.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15729857
|
3M™
7000103738 |
H510F-459-GB, Serre-tête | N/A | N/A | N/A | |||||
15729907
|
3M™
7000107747 |
H510P3EA-405-GU, Montés sur casque | N/A | N/A | N/A | |||||
15739907
|
3M™
7000107750 |
H510P3G-405-GU, Montés sur casque | N/A | N/A | N/A | |||||
15749907
|
3M™
7000107751 |
H510P3H-405-GU, Montés sur casque | N/A | N/A | N/A | |||||
15759907
|
3M™
7000107752 |
H510P3K-405-GU, Montés sur casque | N/A | N/A | N/A | |||||
15769907
|
3M™
7000107753 |
H510P3A-405-GU, Montés sur casque | N/A | N/A | N/A | |||||
15789727
|
3M™
7000043332 |
H510P3AF-405-GU, Montés sur casque | N/A | N/A | N/A | |||||
15799687
|
3M™
7000038205 |
H510F-404-GU, Serre-tête |
384.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Conception profilée pour plus de discrétion
- Grande profondeur des cups permettant de réduire l’humidité et l’accumulation de chaleur
- Coussinets et inserts facilement remplaçables aidant ainsi à les garder propres
- Coussinets larges et doux pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort de port
Spécification
Approuvé CE, EN 352-3 : 2002 | |
Casque antibruit |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Casque anti-bruit PELTOR™ Optime™ I