Learn More
O-méthyl-L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15469598
O-méthyl-L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15469598
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15469598
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63096.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
O-Methyl-L-tyrosine, is used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
O-méthylL-tyrosine, utilisée comme intermédiaire chimique fin.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la chaleur. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6230-11-1
Numéro MDL MFCD00002604
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Methyl-L-tyrosine
Point de fusion 259°C to 261°C (decomposition)
Formule moléculaire C10H13NO3
Beilstein 2212726
Synonyme 4-methoxy-l-phenylalanine, o-methyl-l-tyrosine, h-tyr me-oh, o-methyltyrosine, s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, p-methoxy-l-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, tyrosine, o-methyl, l-4-methoxyphenylalanine, h-4-methoxy-phe-oh
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Clé InChI GEYBMYRBIABFTA-IMWMWJONNA-N
SMILES COC1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(4-méthoxyphényl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 195.22
Quantité 5 g
CID PubChem 2723935
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT24K020 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/08/2024 Catalog NumberH63096.03,H63096.06
Numéro de lotP13K031 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2024 Catalog NumberH63096.03,H63096.06
Numéro de lotN06J007 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberH63096.03,H63096.06
Numéro de lotY09J008 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2023 Catalog NumberH63096.03,H63096.06
Numéro de lotW21J027 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberH63096.03,H63096.06
Nom du produit
O-méthyl-L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >