Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique L-Tyrosine dihydraté, 99 % Code produit.: 15494289
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique L-Tyrosine dihydraté, 99 %
Code produit. 15494289
1 kg
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Code produit. 15494289
Marque: Thermo Scientific Chemicals J61770.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tyrosine is a polar, naturally occurring, non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tyrosine est un acide aminé polaire, naturellement présent et non essentiel. Elle est utilisée comme composant de milieu de culture cellulaire pour la bioproduction commerciale de protéines recombinantes thérapeutiques et d’anticorps monoclonaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122666-87-9
Formule moléculaire C9H13NNa2O5
Poids moléculaire (g/mol) 261.19
Numéro MDL MFCD03840558
Clé InChI WFTCFVUQORELJZ-CMIWSEPMNA-L
Synonyme tyrosine disodium dihydrate, unii-5rfd27dq22, l-tyrosine disodium salt dihydrate, l-tyrosine, sodium salt, hydrate 1:2:2, c9h9no3.2na.2h2o, disodium l-tyrosinate dihydrateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 71587456
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N[C@@H](CC1=CC=C([O-])C=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Couleur Marron à blanc
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC 2-amino-3-(4-hydroxyphényl)acide propanoïque dihydrate disodium
Quantité 1 kg
Poids de la formule 261.18 (225.15 Anhydrous)
Rotation optique −13° (c=4 in Water)
Sensibilité Very Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY04K056 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog NumberJ61770.22,J61770.A1,J61770.36
Numéro de lotZ07J028 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/01/2024 Catalog NumberJ61770.22,J61770.A1,J61770.36
Numéro de lotT11I009 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/07/2022 Catalog NumberJ61770.22,J61770.A1,J61770.36
Numéro de lotZ10F052 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ61770.22,J61770.A1,J61770.36
Numéro de lotF29X159 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberJ61770.22,J61770.A1,J61770.36
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique L-Tyrosine dihydraté, 99 % >