Learn More
O-méthyl-L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15459598
O-méthyl-L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15459598
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15459598
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63096.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
O-Methyl-L-tyrosine, is used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
O-méthylL-tyrosine, utilisée comme intermédiaire chimique fin.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la chaleur. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6230-11-1
Numéro MDL MFCD00002604
ChEBI CHEBI:29003
Specifications
Nom chimique ou matériau O-Methyl-L-tyrosine
Point de fusion 259°C to 261°C (decomposition)
Formule moléculaire C5H8O5
Beilstein 2212726
Synonyme s-2-hydroxy-2-methylsuccinic acid, l-citramalic acid, s-+-citramalic acid, s-citramalic acid, s-2-methylmalic acid, unii-b3fc6pa80i, b3fc6pa80i, 2s-2-hydroxy-2-methylbutanedioic acid, l-alpha-hydroxypyrotartaric acid, 2s-2-hydroxy-2-methylsuccinic acid
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Clé InChI XFTRTWQBIOMVPK-YFKPBYRVSA-N
SMILES CC(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxy-2-méthylbutanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 148.11
Quantité 1 g
CID PubChem 441696
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT24K020 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/08/2024 Catalog NumberH63096.03,H63096.06
Numéro de lotP13K031 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2024 Catalog NumberH63096.03,H63096.06
Numéro de lotN06J007 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberH63096.03,H63096.06
Numéro de lotY09J008 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2023 Catalog NumberH63096.03,H63096.06
Numéro de lotW21J027 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberH63096.03,H63096.06
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
O-méthyl-L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >