Learn More
Thermo Scientific Chemicals O-méthyl-L-tyrosine, 98 % Code produit.: 10433035
Thermo Scientific Chemicals O-méthyl-L-tyrosine, 98 %
Code produit. 10433035
250 mg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10433035
Marque: Thermo Scientific Chemicals 169752500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6230-11-1
Formule moléculaire C10H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 195.22
Numéro MDL MFCD00002604
Clé InChI GEYBMYRBIABFTA-IMWMWJONNA-N
Synonyme 4-methoxy-l-phenylalanine, o-methyl-l-tyrosine, h-tyr me-oh, o-methyltyrosine, s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, p-methoxy-l-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, tyrosine, o-methyl, l-4-methoxyphenylalanine, h-4-methoxy-phe-oh
CID PubChem 2723935
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(4-méthoxyphényl)propanoïque
SMILES COC1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Methyl-L-tyrosine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, I, 668
Rotation spécifique -7° to -9° (20°C, 589nm) (c=2, 1N HCl)
Conditions de rotation spécifiques −8° (20°C c=2,1N HCl)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • O-Methyl-L-tyrosine
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals O-méthyl-L-tyrosine, 98 % >